Läs mer
Fisherbrand™ Meker industribrännare med Tétine-anslutning, 43 mm öppning
Produktkod. p-8013995 Handla allt Fisherbrand Produkter
Gastyp:
Butan, propan, gasol, LPG, Propane
Naturgas, Metan, Natural Gas
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11739806
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger en extremt stark flamkraft för intensiv användning.
  • Bred och regelbunden låga
  • Utmärkt värmeeffekt
  • Hållarhandtag i sidled
  • Brännaröppning 43 mm bred, höjd 180 mm
  • Flamstorlek justerbar med 4 utbytbara munstycken
  • Tillverkad av nickelpläterad mässing
  • Brännarens överdel är försedd med ett perforerat stålhuvud, som avger flera små men mycket stora lågor
Specifikationer
Produkttyp Industriell brännare, Meker
Gastyp Naturgas, Metan, Natural Gas
Beskrivning Förbrukning 188L/h.
Höjd (metrisk) 180 mm
Inkluderar T-Tine-kontakt
Antal per förpackning 1 st.