Läs mer
Fisherbrand™ Semi mikrobrännare, gasol
Handla allt Fisherbrand Produkter
Höjd (metrisk):
88 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Semi-mikro brännare |
| Gastyp | Butan, propan, gasol, LPG, Propane |
| Diameter (metrisk) yttre inlopp | 9 mm |
| Höjd (metrisk) | 88 mm |
| Antal per förpackning | 1 st. |