Läs mer
R&L Enterprises™ LPG Propan och Butan Bunsen Brännare
Produktkod. 11709777 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Gastyp:
Butan, LPG, Propan
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Gastyp Förpackningsstorlek
11709777 Butan, LPG, Propan Varje
1 options
Produktkod. 11709777
Beräknad leverans: 07-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En utmärkt lösning för uppvärmning, sterilisering och förbränning i laboratoriet. R&L Enterprises™ LPG-propan- och butanbunsenbrännare är utformade för att fungera vid propan 35 millibar och butan 28 millibar med lämpliga tryckreduktionsventiler monterade på gasflaskorna.
  • Uppnår i allmänhet temperaturer något lägre än de som uppnås med naturgas, intervallet är 850° till 950 °C
  • Flytande petroleumgaser är mer letande än antingen kol eller naturgas - av denna anledning är alla jetstrålar på gasolbrännare tätade med en fogmassa
  • I händelse av att strålar kan bytas måste en fogmassa användas
  • Konstruerad med en pressgjuten bas med kraftigt tryck målad i kemiskt resistent blå akrylfinish
  • Testad för flamkvalitet och läckage före packning
Specifikationer
Produkttyp Bunsen brännare
Gastyp Butan, LPG, Propan
Diameter (metrisk) 13 mm
För användning med (applikation) Tétine-kontakt
Höjd (metrisk) 150 mm
Inkluderar T-Tine-kontakt
Antal per förpackning 1 st.
Vikt (metrisk) 0.8 kg