Beskrivning
- De ultimata systemen när det gäller att optimera och reproducera processer för kemisk reaktion, blandning, dispergering och homogenisering i laboratorieskala.
- Kan anpassas individuellt för att utföra många uppgifter, inklusive: produktion av krämer och lotioner, och malning och sönderdelning av fasta ämnen och fibrer i vätskor eller polymerer.
- Enkelväggiga eller dubbelväggiga kärl av borosilikatglas eller rostfritt stål finns tillgängliga, alla med eller utan bottenventil.
- Funktionalitet, säkerhet och livslängd är huvudmålen i utvecklingen av IKA laboratoriereaktorer.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1000 ml |
| Material | FFKM, PEEK, Borosilikatglas (3.3) |
| Inkluderar | 6 kontakter |
| Produkttyp | Reaktorkärl |
| Standard konisk fog | 2 x NS 29, 2 x NS 14, 2 x GL 14 |