Läs mer
IKA™ LR 1000 Basic System
Produktkod. 17832804 Handla allt IKA Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1000 ml
Produktkod. Volym (metrisk)
17832804 1000 ml
1 options
Produktkod. 17832804 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0020119960
 Begränsad artikel
LR 1000 basic är en kostnadseffektiv, modulär laboratoriereaktor designad för att optimera kemiska reaktionsprocesser såväl som för blandning, dispergering och homogenisering i laboratorieskala.
  • LR 1000 basic är en kostnadseffektiv, modulär laboratoriereaktor designad för att optimera kemiska reaktionsprocesser såväl som för blandning, dispergering och homogeniseringstillämpning i laboratorieskala.
  • Reaktorn är speciellt designad för de unika applikationskrav som definierar kosmetika- och läkemedelsindustrin.
  • Mediets temperatur kan vara så hög som 120 °C.
  • Temperaturen på värmekällan, som är placerad i botten av kärlet, regleras därefter för att nå den inställda temperaturen inuti mediet. En PT 100.30 temperatursensor och motsvarande uttag LR 1000.61 för locket ingår i detta paket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 1000 ml
Max. Temperatur (metrisk) 22 kg
Material Rostfritt stål (316L)