Läs mer
IKA™ Styrsystem LR 1000
Produktkod. 16268611 Handla allt IKA Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1000 mL
Produktkod. Volym (metrisk)
16268611 1000 mL
1 options
Produktkod. 16268611 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0025001991
 Begränsad artikel
Kostnadseffektiv, modulär laboratoriereaktor som används för att optimera kemiska reaktionsprocesser samt för blandnings-, dispergerings- och homogeniseringsuppgifter i labbskala, särskilt inom kosmetik- och läkemedelsindustrin. Anpassar sig snabbt och enkelt till en lång rad applikationer och krav.
Framträdande egenskaper är dess intuitiva menynavigering, integrerade pH- och temperatursensoranslutning samt flera gränssnitt som tillåter visning och lagring av processrelevant data på en PC. Genom att använda laboratorieprogramvaran labworldsoft™ (tillbehör) det är möjligt att till och med styra reaktorn via PC och göra ytterligare inställningar. Dessutom är en reglerventilanslutning för att fästa en magnetventil (tillbehör) för programbaserad kylvattenstyrning integrerad.
Mediet kan värmas antingen till en fast maxtemperatur på 120 °C eller till en inställd temperatur av värmaren i botten av kärlet. En temperatursensor inuti mediet ser till att den inställda temperaturen uppnås. Både en PT 100.30 temperaturgivare och motsvarande uttag LR 1000.61 för locket ingår i leveransen.
  • Komponenter i kontakt med medium: rostfritt stål (ALSI 316 L), FFKM, PTFE, PEEK , borosilikatglas 3.3
  • Stor lättläst TFT-display för enkel menynavigering
  • Integrerad styrventilanslutning för att fästa magnetventil (tillbehör) för programbaserad kylvattenstyrning
  • Integrerad vägningsfunktion
  • Vridmomenttrendmätning indikerar förändringar i produktens viskositet
  • Integrerad pH-sensoranslutning
  • RS 232 och USB gränssnitt för att driva enheten med laboratorieprogramvaran labworldsoft
  • Standard skarvbeslag på locket: 2 x NS 29, 2 x NS 14, 2 x GL 14 för flexibel anpassning av ytterligare utrustning
  • Utbyggbar för användning med ULTRA-TURRAX™ T 25 digital (tillbehör)
  • Vakuumventil ingår i leveransen
  • Ankarrörare med PTFE-skrapor
  • Anslutningar för att fästa en kylkälla på enhetens baksida
  • Manuell justerbar säkerhetskrets
  • Integrerad säkerhetsavstängning när kärl eller lock tas bort från basen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 1000 mL
Max. Temperatur (metrisk) 120 °C
Material AISI 316L, 1.4571, borosilikatglas 3.3, PTFE, PEEK , FFKM
Vikt (metrisk) 23 kg
Inkluderar PT 100.30 temperatursensor,, Uttag LR 1000.61 för lock