Läs mer
IKA™ LR 2000.1 reaktorkärl
Produktkod. 10183041 Handla allt IKA Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
För LR-2.ST och LR 2000 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
10183041 För LR-2.ST och LR 2000 V Varje
1 options
Produktkod. 10183041 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0002508300
Beräknad leverans: 18-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd detta kärl för optimering och reproduktion av olika kemiska reaktioner, blandnings- och homogeniseringsprocesser. IKA™ LR 2000.1 reaktorkärl har dubbelväggigt glas och snabbkopplingar.
För användning med IKA LR-2.ST och LR 2000 V-system
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) För LR-2.ST och LR 2000 V
Produkttyp Reaktorkärl