Läs mer
IKA™ LR 2000.10 Ankaromrörare
Produktkod. 10672372 Handla allt IKA Produkter
Produkttyp:
Ankaromrörare
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10672372
Brand: IKA™ 0002508400
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd detta kärl med IKA system för optimering och reproduktion av olika kemiska reaktioner, blandnings- och homogeniseringsprocesser. IKA™ LR 2000.10 Ankaromrörare har en PEEK skrapa och kan användas med alla laboratoriereaktorer.
  • Med PEEK skrapa
  • För alla laboratoriereaktorer
  • Kompatibel med IKA LR-2.ST och LR 2000 V-system
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) För alla laboratoriereaktorer
Produkttyp Ankaromrörare