Läs mer
IKA™ LR 2000.2 reaktorkärl
Produktkod. 10498671 Handla allt IKA Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
För LR-2.ST och LR 2000 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
10498671 För LR-2.ST och LR 2000 V Varje
1 options
Produktkod. 10498671 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0002509600
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd detta kärl för optimering och reproduktion av olika kemiska reaktioner, blandnings- och homogeniseringsprocesser. IKA™ LR 2000.1 reaktorkärl har dubbelväggigt glas, snabbkopplingar och bottentömningsventil.
  • För LR-2.ST och LR 2000 V-system
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) För LR-2.ST och LR 2000 V
Produkttyp Reaktorkärl