Läs mer
WTW™ LR 325/001 Mätceller för rent vattenledningsförmåga
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10490632
Change view
Längd (metrisk) kabel:
1,5 m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) kabel unitSize
10490632 1,5 m Varje
1 options
Produktkod. 10490632 Leverantör WTW™ Leverantörsnummer 301962
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Två elektrodmätceller med koncentriska elektroder av rostfritt stål för mätningar i rent vatten.
  • Exakta uppmätta värden tack vare koncentriska elektroder utan kantfält
  • Inkluderar flödeskärl för att förhindra felaktiga resultat på grund av koldioxid
  • Inga poloriseringseffekter tack vare designen i rostfritt stål
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Cell konstant 0,01 cm -1
För användning med (applikation) Mätning av den inneboende konduktiviteten hos renat vatten i läkemedelsindustrin och produktion av halvledare
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 100 °C
Typ Standardkonduktivitetscell
Diameter (metrisk) kropp 20 mm
Längd (metrisk) kabel 1,5 m
Material Stål, V4A
Inkluderar Temperaturgivare, 1,5m Längd kabel med vattentät kontakt
Modell LR 325/001