Läs mer
LR-90, MedChemExpress
Beskrivning
LR-90 is an advanced glycation end product (AGE) inhibitor, inhibits inflammatory responses in human monocytes. LR-90 is also used in the research of diabetic animal model.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | LR-90 |
| CAS | 245075-84-7 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C35H34Cl2N4O8 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (140.93 mM) |
| LEDER | O=C(NC1=CC=C(C=C1)OC(C)(C)C(O)=O)NC(C(Cl)=C2)=CC=C2CC3=CC=C(C(Cl)=C3)NC(NC4=CC=C(C=C4)OC(C)(C)C(O)=O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 709.57 |
| Formel vikt | 709.57 |
| Visa mer |