Läs mer
WTW™ LR 925/01 2 Elektrodkonduktivitetscell
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11745184
Längd (metrisk) kabel:
1.5 m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11745184
Brand: WTW™ 301720
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Konduktivitetsmätande celler av högsta kvalitet i årtionden. Dessa är grunden för det nya IDS konduktivitetsmätande celler. Fördelarna med IDS Tekniken inkluderar automatisk överföring av cellkonstanten och därför uteslutning av eventuell felaktig inmatning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 2-elektroder, grafit
Längd (metrisk) kabel 1.5 m
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 100 °C
Diameter (metrisk) kropp 12 mm
Längd (metrisk) 120 mm