Läs mer
LRE1, MedChemExpress
Beskrivning
LRE1 is a specific and allosteric inhibitor of soluble adenylyl cyclase.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | LRE1 |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 1252362-53-0 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C12H13ClN4S |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (445.19 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | NC1=NC(N(CC2=CC=CS2)C3CC3)=CC(Cl)=N1 |
| Visa mer |