Specifikationer
| Kvantitet | 0.1 mL |
| Innehåll och lagring | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Mål | LRIF1 |
| Synonym | ligand-dependent nuclear receptor-interacting factor 1, RP11-96K19.1, C1orf103, ligand dependent nuclear receptor interacting factor 1, RIF1 |
| Gensymbol | LRIF1 |