Läs mer
Invitrogen™ Human LRRK2 [D1994A], GST Tag Recombinant Protein
Produktkod. 15498803
Kvantitet:
1 mg
100 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
1mg
Produktkod. 15498803
Brand: Invitrogen™ PV6052
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Recombinant Protein
LRRK2 is a multidomain protein that includes a kinase domain, a GTPase domain, and a leucine-rich repeat (LRR) domain. The protein is present largely in the cytoplasm but also associates with the mitochondrial outer membrane. Mutations in LRRK2 (R1441C Mutant) have been associated with Parkinson disease-8.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration See Label
För användning med (applikation) Kinase Assay
Formulering proprietary buffer with no preservative
Molekylvikt (g/mol) 205 kDa
Namn Human LRRK2 [D1994A], GST Tag
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status RUO - research use only
Vanligt namn LRRK2 (D1994A Mutant)
KinaseFamily LRRK Kinase Family
Protein Längd 970-2527; D1994A
Konjugera Unconjugated
Art Human
Rekombinant Recombinant
Protein Tag GST-tag
Innehåll och lagring -80°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Uttryckssystem Baculovirus
Form Liquid