Läs mer
LRRK2-IN-1, MedChemExpress
Beskrivning
LRRK2-IN-1 is a potent and selective LRRK2 inhibitor with IC50 of 6 nM and 13 nM for LRRK2 (G2019S) and LRRK2 (WT), respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | LRRK2-IN-1 |
| CAS | 1234480-84-2 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C31H38N8O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 30 mg/mL (52.57 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1=CC(OC)=C(NC2=NC=C3C(N(C4=C(C(N3C)=O)C=CC=C4)C)=N2)C=C1)N5CCC(CC5)N6CCN(CC6)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 570.69 |
| Formel vikt | 570.69 |
| Visa mer |