Läs mer
LRRK2 inhibitor 1, MedChemExpress
Beskrivning
LRRK2 inhibitor 1 is a potent, selective and oral LRRK2 inhibitor with an pIC50 of 6.8.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | LRRK2 inhibitor 1 |
| CAS | 1802525-61-6 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H23N5O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 62.5 mg/mL (157.26 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CCOC1=NC(NC2=C(OC)C=C(C(N3CCOCC3)=O)C=C2)=NC4=C1C=CN4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 397.43 |
| Formel vikt | 397.43 |
| Visa mer |