missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
LRTM1 Antibody (2381D) [DyLight 650], Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB10046W
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
LRTM1 Monoclonal antibody specifically detects LRTM1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, CyTOF
Specifikationer
| LRTM1 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 650 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified from cell culture supernatant | |
| RUO | |
| 57408 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, CyTOF | |
| 2381D | |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready | |
| HT017, leucine-rich repeat and transmembrane domain-containing protein 1, leucine-rich repeats and transmembrane domains 1 | |
| Synthetic peptide containing human LRTM1, Accession # Q9HBL6 | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering