Läs mer
VELP Scientifica LS Overhead Omrörare
Produktkod. 17423652 Handla allt Velp Produkter
Change view
Hastighet:
50 till 2000 rpm
Produktkod. Hastighet
17423652 50 till 2000 rpm
1 options
Produktkod. 17423652 Leverantör VELP Scientifica Leverantörsnummer SA201A0151
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11954.20 SEK
    11461.76 SEK / Paket med 1
    Save 492.44 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 10-11-2026
Analog omrörare med 40 Ncm vridmoment som kan röra om upp till 25 L.
Kraftfull, säker och enkel att använda
  • LS är en intuitiv omrörare som garanterar säkerhet med överbelastnings-, överströms- och överhettningsskydd.
  • Lätt att installera, resistent och med ett litet fotavtryck, LS är ditt bästa val för prover med medelviskositet.
  • VELP LS säkerställer en mjuk start och kraftig omrörning även vid maximal hastighet.
  • LS kan nå hastigheter på 2000 rpm och röra upp till 25 L. Enheten kan hantera viskositet, med maximalt 25 000 mPa *s.
  • Den lätta chucken är lätt att stänga och kan ta emot axlar med upp till 10 mm diameter och kräver inget verktyg.
Motståndskraftig och lätt
  • LS är designad för att erbjuda en lång livslängd även under utmanande driftsförhållanden.
  • Den speciella teknopolymerstrukturen och IP 40 garanterar god kemikaliebeständighet och speciell hantering, och är bland de lättaste på marknaden.
  • Den robusta motorn garanterar kontinuerlig drift under åren, utan extra underhållskostnader.
Specifikationer
Hastighet 50 till 2000 rpm
Kapacitet 25 L
Visa Analog
Spänning 110/230 V
Höjd (engelska) 8,5 tum
Höjd (metrisk) 215 mm
Längd (engelska) 7,7 tum
Längd (metrisk) 196 mm
Bredd (engelska) 3,1 tum.
Bredd (metrisk) 80 mm
Material Teknopolymer, epoximålad aluminiumlegering
Typ Overhead omrörare