Läs mer
Corning™ LSE™ Benchtop Shaking Incubator with Platform
Produktkod. 16299601 Handla allt Corning Produkter
Elektriska krav:
230 V, 50/60 Hz, EU-kontakt
Produktkod. 16299601
Brand: Corning™ 6791
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Software package, which provides option of saving data to external computer or monitoring rpm and temperature throughout runs
The Corning benchtop shaking incubator has low pivot point which provides space-saving size sure to fit on lab bench and under shelves.
  • Temperature uniformity
  • Large viewing area for undisturbed monitoring of samples
  • Broad temperature range
  • Multiple shelving options
  • Precision control shaking mechanism
  • Maximum capacity is 4 x 1L flasks
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 19 mm
Hastighetsintervall 20 to 300 rpm
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz, EU-kontakt
Temperaturområde (metriskt) Ambient +5° to 70°C
Håller 4 x 1L flasks
Produkttyp Incubator
Temperaturnoggrannhet Temperature: ±0.5°C
Djup (engelska) 20.8 in.
Djup (metriskt) 53 cm
Mått (LxB) Plattform 30 x 30 cm (11.8 x 11.8 in.)
Höjd (engelska) 15.7 in.
Höjd (metrisk) 40 cm
Bredd (metrisk) 37 cm
Vikt (engelska) 43 lb.
Vikt (metrisk) 19.5 kg
Stil Benchtop
Timerintervall 1 min. to 99 hr., Continuous