Läs mer
Corning™ LSE™ Digital torrbadvärmare
Produktkod. 15703732 Handla allt Corning Produkter
Change view
Antal block:
1
2
Spänning:
230 V
Pluggtyp:
EU
UK
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal block Spänning Pluggtyp Förpackningsstorlek
15703732 2 230 V EU Varje
15795893 1 230 V EU Varje
16824651 1 230 V UK -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15703732 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 6886DB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6525.00 SEK
    6096.66 SEK / Paket med 1
    Save 428.34 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Innehåller
Block lock
Corning™ LSE™ Digitala torrbadsvärmare finns i enkel-, dubbel- och fyrablockskonfigurationer och ger ett brett temperaturområde upp till 150 C, vilket °gör dem användbara för en mängd olika tillämpningar inom molekylärbiologi, histologi, kliniska, miljömässiga och industriella laboratorier.
De Corning Digitala torrbadsvärmare finns i enkel-, dubbel- och fyrablockskonfigurationer och ger ett brett temperaturområde upp till 150 C, vilket °gör dem användbara för en mängd olika tillämpningar inom molekylärbiologi, histologi, kliniska, miljömässiga och industriella laboratorier. De har designats för att inkorporera den bästa kombinationen av funktioner, inklusive blockkapacitet, dubbla skärmar och en extern temperatursond som ger biovetenskapsforskare det självförtroende och effektivitet de behöver när de arbetar med värdefulla prover.
  • Kapacitet för singel, dubbel och fyra block för att maximera provbehandlingen
  • Dubbel display möjliggör enkel övervakning av temperatur och tid
  • USB anslutning möjliggör spårbarhet av data
  • Gjuten blockkammare ger utmärkt temperaturjämnhet
  • **Block säljs separat**
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Pluggtyp EU
Temperaturområde (metriskt) Ambient +5° till 150 °C
Typ Torrblockvärmare
Visa Digital, dubbel
För användning med (applikation) Molekylärbiologi, histologi, kliniska, miljömässiga och industriella laboratorier
Inkluderar Block lock
Antal block 2
Temperaturnoggrannhet ±0,3 °C
Temperaturenhetlighet ±0,2 °C
Bredd (engelska) 8,3 tum
Bredd (metrisk) 21 cm
Höjd (engelska) 4,7 tum
Höjd (metrisk) 12 cm
Vikt (engelska) 7 lb.
Vikt (metrisk) 3.2 kg
Spänning 230 V