Läs mer
Corning™ LSE™ Digital torrbadvärmare
Produktkod. 16824651 Handla allt Corning Produkter
Antal block:
1
2
Spänning:
230 V
Pluggtyp:
EU
Storbritannien
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16824651
Brand: Corning™ 6877SB
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Block lid
Corning™ LSE™ Digitala torrbadsvärmare finns i enkel-, dubbel- och fyrablockskonfigurationer och ger ett brett temperaturområde upp till 150 C, vilket °gör dem användbara för en mängd olika tillämpningar inom molekylärbiologi, histologi, kliniska, miljömässiga och industriella laboratorier.
The Corning Digital Dry Bath Heaters are available in single, dual, and four block configurations and provide a broad temperature range up to 150°C, which makes them useful for a variety of applications in molecular biology, histology, clinical, environmental, and industrial laboratories. They have been designed to incorporate the best combination of features including block capacity, dual displays, and an external temperature probe that gives life science researchers the confidence and efficiency they need when working with precious samples.
  • Single, dual, and four block capacity to maximize sample processing
  • Dual display allows for easy monitoring of temperature and time
  • USB connectivity enables traceability of data
  • Molded block chamber provides excellent temperature uniformity
  • **Blocks sold separately**
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Pluggtyp Storbritannien
Temperaturområde (metriskt) Ambient +5° to 150°C
Typ Dry Block Heater
Visa Digital, dual
För användning med (applikation) Molecular biology, histology, clinical, environmental, and industrial laboratories
Inkluderar Block lid
Antal block 1
Temperaturnoggrannhet ± 0.3°C
Temperaturenhetlighet ±0.2°C
Bredd (engelska) 8.3 in.
Bredd (metrisk) 21 cm
Höjd (engelska) 4.7 in.
Höjd (metrisk) 12 cm
Vikt (engelska) 7 lb.
Vikt (metrisk) 3.2 kg
Spänning 230 V