Läs mer
Corning™ LSE™ Digital torrbadvärmare
Produktkod. p-7079312 Handla allt Corning Produkter
Antal block:
1
2
Spänning:
230 V
Pluggtyp:
EU
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15795893
Brand: Corning™ 6876SB
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Block lock
Corning™ LSE™ Digitala torrbadsvärmare finns i enkel-, dubbel- och fyrablockskonfigurationer och ger ett brett temperaturområde upp till 150 C, vilket °gör dem användbara för en mängd olika tillämpningar inom molekylärbiologi, histologi, kliniska, miljömässiga och industriella laboratorier.
De Corning Digitala torrbadsvärmare finns i enkel-, dubbel- och fyrablockskonfigurationer och ger ett brett temperaturområde upp till 150 C, vilket °gör dem användbara för en mängd olika tillämpningar inom molekylärbiologi, histologi, kliniska, miljömässiga och industriella laboratorier. De har designats för att inkorporera den bästa kombinationen av funktioner, inklusive blockkapacitet, dubbla skärmar och en extern temperatursond som ger biovetenskapsforskare det självförtroende och effektivitet de behöver när de arbetar med värdefulla prover.
  • Kapacitet för singel, dubbel och fyra block för att maximera provbehandlingen
  • Dubbel display möjliggör enkel övervakning av temperatur och tid
  • USB anslutning möjliggör spårbarhet av data
  • Gjuten blockkammare ger utmärkt temperaturjämnhet
  • **Block säljs separat**
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Pluggtyp EU
Temperaturområde (metriskt) Ambient +5° till 150 °C
Typ Torrbad/block
Visa Digital, dubbel
För användning med (applikation) Molekylärbiologi, histologi, kliniska, miljömässiga och industriella laboratorier
Inkluderar Block lock
Antal block 1
Temperaturnoggrannhet ±0,3 °C
Temperaturenhetlighet ±0,2 °C
Bredd (engelska) 8,3 tum
Bredd (metrisk) 21 cm
Höjd (engelska) 4,7 tum
Höjd (metrisk) 12 cm
Vikt (engelska) 7 lb.
Vikt (metrisk) 3.2 kg
Spänning 230 V