Läs mer
Corning™ LSE Digital Microplate Shaker
Handla allt Corning Produkter
Modell:
6781-4
6782-4
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
De Corning LSE digital mikroplattskakare har digital kontroll av skakhastighet och körtid. En enda kontrollratt används för att ställa in parametrar och värden visas på en stor 3-siffrig display. En robust bas omsluter motorn för tyst, vibrationsfri drift.
Den medföljande plattformen i rostfritt stål rymmer upp till 4 mikroplattor (standard eller djup brunn), och shakern är säker för användning i temperaturkontrollerade miljöer från 4 C °till 65 °C.
- Stor kapacitet – bearbeta upp till 4 mikroplattor
- 3 mm omloppsbana för återsuspendering, homogenisering eller virvelbildning
- Stor digital display med envredskontroll av hastighetstid
- Lämplig för användning i kylrum eller inkubator
Specifikationer
Specifikationer
| Modell | 6782-4 |