Läs mer
Corning™ LSE Digital Microplate Shaker
Handla allt Corning Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Modell:
6781-4
6782-4
missing translation for 'unitSize'
Varje
Description
De Corning LSE digital mikroplattskakare har digital kontroll av skakhastighet och körtid. En enda kontrollratt används för att ställa in parametrar och värden visas på en stor 3-siffrig display. En robust bas omsluter motorn för tyst, vibrationsfri drift.
Den medföljande plattformen i rostfritt stål rymmer upp till 4 mikroplattor (standard eller djup brunn), och shakern är säker för användning i temperaturkontrollerade miljöer från 4 C °till 65 °C.
- Stor kapacitet – bearbeta upp till 4 mikroplattor
- 3 mm omloppsbana för återsuspendering, homogenisering eller virvelbildning
- Stor digital display med envredskontroll av hastighetstid
- Lämplig för användning i kylrum eller inkubator
Specifications
Specifications
| Modell | 6781-4 |