Läs mer
Corning™ LSE™ Rotorer med fast vinkel
Produktkod. 11397681 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kapacitet:
18 x 1,5 ml
6 x 50 ml
12 x 15 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
11397681 18 x 1,5 ml Varje
11367681 6 x 50 ml Varje
11377681 12 x 15 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11397681 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 480139
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8890.00 SEK
    8306.89 SEK / Paket med 1
    Save 583.11 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-02-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rotorer med olika rörstorlekar och kapacitetskonfigurationer
Detta är en valfri rotor för 6 x 50 ml rör, för användning med Corning™ LSETM Compact Centrifuge.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Rotor
Kapacitet 18 x 1,5 ml
Max. Hastighet 6,000 rpm
För användning med (utrustning) Corning™ LSE™ Kompakt Centrifuge
Vinkel Fast