Läs mer
Corning™ LSE™ Nutating Mixer, EU-plugg
Produktkod. 17700799 Handla allt Corning Produkter
Change view
Pluggtyp:
EU-kontakt
Produktkod. Pluggtyp
17700799 EU-kontakt
1 options
Produktkod. 17700799 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 6721
Beräknad leverans: 18-01-2027
En liten 3D-mixer i personlig storlek som är idealisk för experiment i omgivnings- och kylrum. Idealisk för tillämpningar som immunhistokemi, blandning och resuspendering av små behållare i blod- eller centrifugrör säkert hållna på mixern med en fördjupad matta.
  • Litet utrymme
  • Kylrumskompatibel
  • Grovmatta
  • 3D-rörelse
  • Idealisk för att blanda och återsuspendera prover
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bärande kapacitet (metrisk) 0.8 kg
Lutningsvinkel 20°
Spänning 120 V
Temperaturområde (metriskt) 4 °C till 40 °C
Amperage 0,03 A
Bärande kapacitet (engelska) 1.75 lb.
Certifikat och efterlevnad cETLus
Pluggtyp EU-kontakt
Frekvens 50/60 Hz
Djup (engelska) 5,75 tum.
Djup (metriskt) 14.6 cm
Mått (LxB) Plattform 24 x 17 cm (9,5 x 6,75 tum)
Fuktighetsområde ≤80 %, icke-kondenserande
Inkluderar Grovmatta
Garanti och serviceerbjudande 2 år