Läs mer
Corning™ LSE™ Orbital Shaker med platt plattform
Produktkod. 11981991 Handla allt Corning Produkter
Change view
Pluggtyp:
EU-kontakt
UK-kontakt
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Pluggtyp Förpackningsstorlek
11981991 UK-kontakt Varje
10359009 EU-kontakt Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11981991 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 6782FP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14275.00 SEK
    13336.49 SEK / Paket med 1
    Save 938.51 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Idealisk för färgning och tvätt av ömtåliga geler
De Corning LSE Low Speed Orbital Shaker inkluderar en 30 x 30 cm plattform och är idealisk för färgning och avfärgning av geler, tvättblotter och allmänna blandningstillämpningar. Hastigheten kan ställas in från 3 till 60 rpm och timern kan ställas in på upp till 2 timmar eller för kontinuerlig drift.
  • Idealisk för färgning och tvätt av ömtåliga geler
  • Milda rörelser förhindrar skumbildning av vätskor
  • Enkel analog kontroll med lättvridna rattar
  • 19 mm omloppsbana för blotting, gelfärgning och allmän blandning
  • Säkert för kylrum och inkubatoranvändning
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Bana 19 mm
    Hastighetsintervall 3 till 60 rpm
    Temperaturområde (metriskt) 4 °C till 70 °C
    Amperage 0,15 A
    Pluggtyp UK-kontakt
    Frekvens 50/60 Hz
    Mått (L x B) 295 x 295 mm
    Mått (L x B x H) 340 x 295 x 160 mm
    Höjd (metrisk) 160 mm
    Längd (metrisk) 395 mm
    Längd (metrisk) plattform 295 mm
    Bredd (metrisk) 295 mm
    Vikt (metrisk) 5 kg
    Modell FP
    Plattform stil Plan
    Timerintervall 20 till 120 i 10 minuters steg, HOLD-funktion