Läs mer
Corning™ LSE™ Orbital Shaker med platt plattform
Produktkod. p-8009060 Handla allt Corning Produkter
Pluggtyp:
EU-kontakt
UK-kontakt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11981991
Brand: Corning™ 6782FP
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för färgning och tvätt av ömtåliga geler
De Corning LSE Low Speed Orbital Shaker inkluderar en 30 x 30 cm plattform och är idealisk för färgning och avfärgning av geler, tvättblotter och allmänna blandningstillämpningar. Hastigheten kan ställas in från 3 till 60 rpm och timern kan ställas in på upp till 2 timmar eller för kontinuerlig drift.
  • Idealisk för färgning och tvätt av ömtåliga geler
  • Milda rörelser förhindrar skumbildning av vätskor
  • Enkel analog kontroll med lättvridna rattar
  • 19 mm omloppsbana för blotting, gelfärgning och allmän blandning
  • Säkert för kylrum och inkubatoranvändning
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Bana 19 mm
    Hastighetsintervall 3 till 60 rpm
    Temperaturområde (metriskt) 4 °C till 70 °C
    Amperage 0,15 A
    Pluggtyp UK-kontakt
    Frekvens 50/60 Hz
    Mått (L x B) 295 x 295 mm
    Mått (L x B x H) 340 x 295 x 160 mm
    Höjd (metrisk) 160 mm
    Längd (metrisk) 395 mm
    Längd (metrisk) plattform 295 mm
    Bredd (metrisk) 295 mm
    Vikt (metrisk) 5 kg
    Modell FP
    Plattform stil Plan
    Timerintervall 20 till 120 i 10 minuters steg, HOLD-funktion