Läs mer
Corning™ LSE™ Orbital Shaker utan plattform
Produktkod. 11961991 Handla allt Corning Produkter
Pluggtyp:
EU-kontakt
UK-kontakt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11961991
Brand: Corning™ 6781NP
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Två plattformsalternativ i rostfritt stål.
De Corning LSE orbital shaker uppfyller en mängd olika skak- och blandningstillämpningar. En kraftfull borstlös motor och balanserad skakmekanism ger smidig drift för år av problemfri användning. Olika plattformar (beställs separat) finns tillgängliga och är lätta att byta ut.
  • Två plattformsalternativ i rostfritt stål
  • 19 mm omloppsbana för luftning av kulturer och färgningsgeler
  • Stor digital display med enkelknappskontroll
  • Digital styrning av skakhastighet och tid
  • Säker för användning i kylrum eller inkubator
  • Maximal kapacitet: 4 x 1 l, 5 x 500 ml, 9 x 250 ml eller 16 x 125 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 19 mm
Hastighetsintervall 20 till 300 rpm
Spänning 230 V
Amperage 0,25 A
Pluggtyp EU-kontakt
Frekvens 50/60 Hz
Material Plattform i rostfritt stål
Mått (L x B x H) 312 x 255 x 130 mm
Höjd (metrisk) 130 mm
Längd (metrisk) 312 mm
Bredd (metrisk) 255 mm
Vikt (metrisk) 7.3 kg
Modell NP
Timerintervall 30 sek - 99 minuter 50 sekunder i 10 sekunders steg, under 10 min.
i steg om 1 sekund, timer HOLD-funktion min.