Läs mer
Corning™ LSE™ Skakande inkubatortillbehör, plastklämmor
Produktkod. 16813440 Handla allt Corning Produkter
Change view
Håller:
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller
16813440 1000 ml
16803440 125 ml
16279601 250 ml
16289601 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16813440 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 480152
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    683.39 SEK
    634.53 SEK / Paket med 1
    Save 48.86 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 08-04-2027
För användning med LSE Shaking Incubator
Tillverkad av polypropen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Håller 1000 ml
Produkttyp Klämma
För användning med (utrustning) LSE Bänkskakande inkubator