Läs mer
Corning™ LSE™ Skakande inkubatortillbehör, plattformar
Produktkod. 16815721 Handla allt Corning Produkter
Cambia vista
Click to view available options
Inkluderar:
12 x 250 ml kolvklämmor
20 x 125 ml kolvklämmor
30 x 50 ml kolvklämmor
6 x 1 l flaskklämmor
8 x 500 ml kolvklämmor
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Inkluderar
16815721 6 x 1 l flaskklämmor
16825721 8 x 500 ml kolvklämmor
16835721 12 x 250 ml kolvklämmor
16845721 20 x 125 ml kolvklämmor
16855721 30 x 50 ml kolvklämmor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16815721 Fornitore Corning™ N. del fornitore 480162
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7759.84 SEK
    7205.61 SEK / Paket med 1
    Save 554.23 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 16-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
För användning med LSE 71L skakningsinkubator
Med flaskklämmor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Produkttyp Plattform
För användning med (utrustning) LSE 71L Skakande Inkubator
Inkluderar 6 x 1 l flaskklämmor
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.