Läs mer
Corning™ LSE™ Skakande inkubatortillbehör, plattformar
Produktkod. 16855721 Handla allt Corning Produkter
Change view
Inkluderar:
12 x 250 ml kolvklämmor
20 x 125 ml kolvklämmor
30 x 50 ml kolvklämmor
6 x 1 l flaskklämmor
8 x 500 ml kolvklämmor
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar
16855721 30 x 50 ml kolvklämmor
16815721 6 x 1 l flaskklämmor
16825721 8 x 500 ml kolvklämmor
16835721 12 x 250 ml kolvklämmor
16845721 20 x 125 ml kolvklämmor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16855721 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 480166
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8717.72 SEK
    8095.00 SEK / Paket med 1
    Save 622.72 SEK
    7% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med LSE 71L skakningsinkubator
Med flaskklämmor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Plattform
För användning med (utrustning) LSE 71L Skakande Inkubator
Inkluderar 30 x 50 ml kolvklämmor