Läs mer
Corning™ LSE™ Shaking Incubators
Produktkod. 15947971 Handla allt Corning Produkter
Change view
Håller:
4 x 1 l, 5 x 500 ml, 9 x 250 ml, 16 x 125 ml kolvar
49 l kolvar
Elektriska krav:
230 V, 50/60 Hz, EU- och UK-kontakt
Hastighetsintervall:
20 till 300 varv/min
20 till 400 varv/min
Vikt (metrisk):
37,7 kg
63,6 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Elektriska krav Hastighetsintervall Vikt (metrisk)
15947971 49 l kolvar 230 V, 50/60 Hz, EU- och UK-kontakt 20 till 400 varv/min 37,7 kg
16631372 4 x 1 l, 5 x 500 ml, 9 x 250 ml, 16 x 125 ml kolvar 230 V, 50/60 Hz, EU- och UK-kontakt 20 till 300 varv/min 63,6 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15947971 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 6752
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Cabinet-style incubator has compact footprint and can be stacked to maximize space efficiency. Built in orbital shaker accepts a large assortment of platforms and clamps that can accommodate flasks, Petri dishes, and test tube racks.
This cabinet-style incubator has a compact footprint and can also be stacked to maximize space ­efficiency. The built in orbital shaker accepts a large assortment of platforms and clamps that can accommodate flasks, Petri dishes, and test tube racks. The maximum capacity is 4 x 1 L flasks.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 19 mm
Hastighetsintervall 20 till 400 varv/min
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz, EU- och UK-kontakt
Temperaturområde (metriskt) Ambient +5° to 80°C in 0.1° increments
Håller 49 l kolvar
Produkttyp Incubator
Temperaturnoggrannhet ±0.25°C, ±0.1°C
Material Exterior: Cold rolled steel; Interior: Mirrored stainless steel
Djup (engelska) 19.25 in.
Depth (engelska) Interiör 14.75 in.
Djup (metriskt) 55 cm
Djup (metrisk) interiör 37.5 cm
Höjd (engelska) 22.25 in.
Höjd (metrisk) 58 cm
Höjd (metrisk) interiör Chamber: 38.1 cm
Bredd (engelska) 23 in.
Bredd (metrisk) 42.5 cm
Bredd (metrisk) Interiör Chamber: 34.3 cm
Vikt (engelska) 83 lb.
Vikt (metrisk) 37,7 kg
Visa Digital
Stil Cabinet
Timerintervall 0 to 99 min.