Läs mer
Corning™ LSE™ Variabel hastighet Vortex Mixer
Produktkod. 10009399 Handla allt Corning Produkter
Pluggtyp:
EU-kontakt
Modell:
6776
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10009399
Brand: Corning™ 6776
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Corning™ LSE™ Variable Speed Vortex Mixers ger snabb, effektiv blandning med minimala vibrationer i laboratoriet.
  • Variabel hastighet för mild till kraftig blandning
  • Optimerad motbalans för minimal vibration
  • Lätt och bärbar
  • Inkluderar kopphuvud för alla standardmikrorör och centrifugrör
  • Blanda en mängd olika rör och plattor med valfria tillbehörshuvuden
  • Tryck och kontinuerlig mix-lägen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighetsintervall 0 till 3400 rpm
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz
Pluggtyp EU-kontakt
Mått (L x B x H) 14 x 16 x 13 cm
Modell 6776
Inkluderar Standard rörhuvud