Läs mer
Novus Biologicals™ LSM6 Overexpression Lysate
Produktkod. 18204811 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Produktkod. Kvantitet
18204811 0.1 mg
1 options
Produktkod. 18204811 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBL112729
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
The LSM6 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC22373 and based on accession number NM_78. The protein contains a C-terminal DDK tag.
För användning med (applikation) Western Blot
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert RIPA buffer
Renhet Protein
Testspecificitet Homo sapiens LSM6 homolog, U6 small nuclear RNA associated (S. cerevisiae) (LSM6), mRNA.
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Proteintillstånd Native
For Research Use Only