Läs mer
LSZ-102, MedChemExpress
Produktkod. 16474468
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16474468 10 mg 10mg
16417197 5 mg 5mg
16410787 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16474468 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY111486
MedChemExpress LSZ-102 is a potent, orally bioavailable selective estrogen receptor degrader with an IC50 of 0.2 nM.
LSZ-102 is a potent, orally bioavailable selective estrogen receptor degrader with an IC50 of 0.2 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material LSZ-102
CAS 2135600-76-7
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H17F3O4S
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (212.56 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER O=C(O)/C=C/C1=CC=C(OC2=C(C3=CC=C(F)C=C3C(F)(F)C)SC4=CC(O)=CC=C42)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 470.46
Formel vikt 470.46
Procent renhet 98.02%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death