Läs mer
IKA™ LT 5.28 Tryckreglerventil
Produktkod. 17503626 Handla allt IKA Produkter
Change view
Tryckkontrollventil; För användning med: Temperaturkontrollmantel för laboratoriereaktorkärlet
Produktkod.
17503626 Tryckkontrollventil; För användning med: Temperaturkontrollmantel för laboratoriereaktorkärlet
1 options
Produktkod. 17503626 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0020100227
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tryckregleringsventilen LT 5.28 används för att reglera trycket i temperaturregleringsmanteln på laboratoriereaktorkärlet.
  • Tryckregleringsventilen LT 5.28 används för att reglera trycket i temperaturregleringsmanteln på laboratoriereaktorkärlet efter att temperaturregleringsslangarna har kopplats bort.
  • Ventilen förhindrar bildandet av ett övertryck, som kan bli följden av en temperaturförändring av mediet i temperaturregleringsmanteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Temperaturkontrolljacka av Laboratory Reactor Vessel