Läs mer
Grant Instruments™ ecocool™ Kylt/uppvärmt cirkulerande bad
Produktkod. 15419224
Change view
Temperaturområde:
20 °C till 100 °C
25 °C till 150 °C
Kapacitet (metrisk):
5 l
6 l
Modell:
ecocool™ 100
ecocool™ 150
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde Kapacitet (metrisk) Modell Förpackningsstorlek
15419224 25 °C till 150 °C 6 l ecocool™ 150 Varje
15499214 20 °C till 100 °C 5 l ecocool™ 100 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15419224 Leverantör Grant Instruments™ Leverantörsnummer ECOCOOL 150R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60820.00 SEK
    54985.31 SEK / Paket med 1
    Save 5834.69 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Sparar upp till 80 % jämfört med standardkompressorenheter. Grant Instruments™ ecocool™ Kylda/uppvärmda cirkulationsbad levereras monterade som färdiga satser, kompletta med tillbehörsslangar, klämmor och kopplingar som standard.
  • Eco-läget optimerar kylningskontrollen som behövs, vilket möjliggör snabb nedkylning vid behov.
  • Verklig energibesparing mot konkurrerande enheter som bara slår på eller av kompressorn.
  • Intuitivt användargränssnitt
  • Främre avlopp utan spill.
  • Byggd i Storbritannien enligt de högsta specifikationerna, 5 dagars leverans, 4 års branschledande garanti.
  • Modern, elegant, tilltalande design
  • Termostat och kylare fungerar i harmoni, ingen av dem fungerar ensamma, vilket eliminerar risken för överhettning eller frysning.
  • Enkel frontströmbrytare för användarens bekvämlighet.
  • Inga sidoventiler - placera så att det passar användaren, inte enheten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 6 l
Kylkapacitet 400W vid 20 °C, 330W vid 10 °C, 200W vid 0 °C, 109W vid -10 °C, 60W vid -10 °C
Temperaturområde 25 °C till 150 °C
Visa Fullfärg QVGA TFT
Värmekapacitet 6 L
Modell ecocool™ 150
Temperaturförinställningar 3
Temperaturstabilitet 0,02 °C
Garanti 4 år
Bredd (metrisk) 245 mm
Bredd (metrisk) Interiör 154 mm
Höjd (metrisk) 640 mm
Djup (metrisk) interiör 118 mm
Fraktvikt (metrisk) 29 kg
Spänning 120/230 V
Frekvens 50/60 Hz