Läs mer
Axygen™ LTS Kompatibel pipettspets
Produktkod. p-200084615 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Volym (metrisk):
20 μl
200 μl
1000 μl
Formatera:
Ladda om däck
Ställ
TipsStation™
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 960
Produktkod. 30090426
Brand: Axygen™ LT1000R
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ergonomiskt utformad för att minska obehag och optimerad att arbeta med Rainin LiteTouch Pipettörer. Spetsarna erbjuder komfort du kan känna med en minskning av kraften som krävs för att försegla och mata ut, vilket möjliggör en strömlinjeformad upplevelse från aspiration till dispensering.
  • De Axygen LTS kompatibla spetsar är ergonomiskt utformade för att minska obehag och optimerade att arbeta med Rainin LiteTouch Pipettörer
  • Spetsarna erbjuder komfort du kan känna med en minskning av kraften som krävs för att försegla och mata ut, vilket möjliggör en strömlinjeformad upplevelse från aspiration till dispensering.
  • Flexibel tätningsyta optimerad att arbeta med LTS pipetter gör att mindre kraft kan användas under pipettering
  • Graderingslinjer för snabba noggrannhetskontroller
  • Finpunktsdesign för skarp provdispensering
  • Ultra Clear USP Klass VI harts
  • Alla tips är certifierade RNase-/DNas-fria, mänskliga gDNA-, PCR-hämningsfria och icke-pyrogena.
  • Tips erbjuds i en mängd olika förpackningsformat; racked, racked/filtred, tip station, reload stacks och vår mer hållbara lösning: Axygen HybridRack™ Pipetttips.
  • Icke-steril produkt är autoklaverbar vid 122 °C i 15 minuter
  • Tillverkad i USA och träffas ISO standarder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 1000 μl
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Klart
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Formatera Ställ
Tipsstil Standard
Produkttyp Pipetttips
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Rainin LTS LiteTouch
Graderad Nej
Material Plast
Visa mer Visa mindre
Om inget annat anges är alla produkter endast för forskningsanvändning eller allmänt laboratoriebruk. *Ej avsedd för användning i diagnostiska eller terapeutiska procedurer. Ej för användning på människor. Dessa produkter är inte avsedda att lindra förekomsten av mikroorganismer på ytor eller i miljön, där sådana organismer kan vara skadliga för människor eller miljön. Corning Life Sciences gör inga anspråk angående dessa produkters prestanda för kliniska eller diagnostiska tillämpningar. Cornings produkter är inte specifikt designade och testade för diagnostisk testning. Många Corning produkter, även om de inte är specifika för diagnostiska tester, kan användas i arbetsflödet och förberedelserna av testet efter kundens gottfinnande. Kunder kan använda dessa produkter för att stödja sina påståenden. Vi kan inte göra några påståenden eller påståenden om att våra produkter är godkända för diagnostisk testning varken direkt eller indirekt. Kunden är ansvarig för alla test-, validerings- och/eller regulatoriska inlämningar som kan krävas för att stödja säkerheten och effektiviteten för deras avsedda tillämpning.