Läs mer
LTURM34, MedChemExpress
Beskrivning
LTURM34 is a specific DNA-PK inhibitor (IC50=34 nM). LTURM34 exhibits 170-fold selectivity for DNA-PK over PI3K. LTURM34 shows potent antiproliferative activity in a wide range of tumor cell lines.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | LTURM34 |
| CAS | 1879887-96-3 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H18N2O3S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 65 mg/mL (156.82 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1C2=CC=CC(C3=CC=CC4=C3SC5=C4C=CC=C5)=C2OC(N6CCOCC6)=N1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 414.48 |
| Formel vikt | 414.48 |
| Visa mer |