Läs mer
Lu AF21934, MedChemExpress
Produktkod. 16465707
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16465707 5 mg 5mg
16459536 50 mg -
16444286 100 mg -
16442968 10 mg -
16402566 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16465707 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100366
MedChemExpress Lu AF21934 is a selective and brain-penetrant mGlu4 receptor positive allosteric modulator with an EC50 of 500 nM for mGlu4 receptor.
Lu AF21934 is a selective and brain-penetrant mGlu4 receptor positive allosteric modulator with an EC50 of 500 nM for mGlu4 receptor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lu AF21934
Fysisk form Solid
CAS 1445605-23-1
Färg White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C14H16Cl2N2O2
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 80 mg/mL (253.81 mM)
LEDER O=C([C@@H]1[C@H](C(N)=O)CCCC1)NC2=CC=C(Cl)C(Cl)=C2
Molekylvikt (g/mol) 315.2
Formel vikt 315.2
Procent renhet 99.75%