Läs mer
Lubiprostone, MedChemExpress
Produktkod. 16471038
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16471038 5 mg -
16452259 1 mg -
16434447 50 mg 50mg
16418578 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16471038 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0679
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
MedChemExpress Lubiprostone(SPI-0211;RU0211) is a gastrointestinal agent used for the treatment of idiopathic chronic constipation.
Lubiprostone(SPI-0211
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lubiprostone
Fysisk form Solid
CAS 136790-76-6
Färg White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H32F2O5
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Synonym RU-0211 SPI-0211
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (256.11 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C(F)(F)CCCC)CC[C@@H]([C@@H](C1)O)[C@H](C1=O)CCCCCCC(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 390.46
Formel vikt 390.46
Procent renhet 98.0%