Läs mer
Lubiprostone, TRC
Produktkod. 30137031
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137031 50 mg
30137680 1 mg
30007910 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137031 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL47350050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 136790-76-6
Molekylformel C20 H32 F2 O5
Molekylvikt (g/mol) 390.46
Synonym (11α)-16,16-difluoro-11-hydroxy-9,15-dioxo-Prostan-1-oic acid, Lubiprostone, Ru 0211
IUPAC-namn 7-[(1R,2R,3R)-2-(4,4-difluoro-3-oxooctyl)-3-hydroxy-5-oxocyklopentyl] heptansyra
LEDER CCCCC(F)(F)C(=O)CC[C@H]1[C@H](O)CC(=O)[C@@H]1CCCCCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lubiprostone
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C20H32F2O5/c1-2-3-12-20(21,22)18(25)11-10-15-14(16(23)13-17(15)24)8-6-4-5-7-9-19(26)27/h14-15,17,24H,2-13H2,1H3,(H,26,27)/t14-,15-,17-/m1/s1
Formel vikt 390.2218