Läs mer
Lubricating Oil Calibration Set (contains Ba, Ca, Cl, Mg, Mo, P, S, Si, Zn at randomized concentrations), VHG™
Beskrivning
Lubricating Oil Calibration Set (contains Ba, Ca, Cl, Mg, Mo, P, S, Si, Zn at randomized concentrations)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lube Oil Calibration Set |
| Metoder | XRF |
| Analyt- eller komponentnamn | Lube Oil Calibration Set |
| Frakt skick | Room Temperature |
| IUPAC-namn | Lube Oil Calibration Set |
| Lösningsmedel eller matris | Lubricating Oil |
| Kvantitet | 23 x 50 ml |