Läs mer
Smörjoljestandard 12: Ca @ 0,005; P @ 0,000; S @ 0,550; Zn @ 0,140 viktprocent i smörjolja, VHG™
Produktkod. 17971046
Change view
Kvantitet:
100 ml
Produktkod. Kvantitet
17971046 100 ml
1 options
Produktkod. 17971046 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGLOIL12100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Smörjoljestandard 12: Ca @ 0,005; P @ 0,000; S @ 0,550; Zn @ 0,140 viktprocent i smörjolja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phosphorus/Calcium/Zinc/Sulfur
CAS 7723-14-0, 7440-70-2, 7440-66-6, 7704-34-9
Metoder XRF
Analyt- eller komponentnamn Phosphorus/Calcium/Zinc/Sulfur
Frakt skick Rumstemperatur
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris 20 cSt mineralolja
Kvantitet 100 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Phosphorus 0%/Calcium 0.0051%/Zinc 0.1403%/Sulfur 0.5498%