Läs mer
Smörjoljestandard 13: Ca @ 0,100; P @ 0,010; S @ 0,450; Zn @ 0,250 viktprocent i smörjolja, VHG™
Beskrivning
Smörjoljestandard 13: Ca @ 0,100; P @ 0,010; S @ 0,450; Zn @ 0,250 viktprocent i smörjolja
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phosphorus/Calcium/Zinc/Sulfur |
| CAS | 7723-14-0, 7440-70-2, 7440-66-6, 7704-34-9 |
| Metoder | XRF |
| Analyt- eller komponentnamn | Phosphorus/Calcium/Zinc/Sulfur |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | 20 cSt mineralolja |
| Kvantitet | 100 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Phosphorus 0.01%/Calcium 0.1%/Zinc 0.2516%/Sulfur 0.4504% |