Läs mer
Smörjoljestandard 16: Ca @ 0,025; P @ 0,175; S @ 0,350; Zn @ 0,100 viktprocent i smörjolja, VHG™
Beskrivning
Smörjoljestandard 16: Ca @ 0,025; P @ 0,175; S @ 0,350; Zn @ 0,100 viktprocent i smörjolja
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Calcium/Sulfur/Phosphorus/Zinc |
| CAS | 7440-70-2, 7704-34-9, 7723-14-0, 7440-66-6 |
| Metoder | XRF |
| Analyt- eller komponentnamn | Calcium/Sulfur/Phosphorus/Zinc |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | 20 cSt mineralolja |
| Kvantitet | 100 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Calcium 0.025%/Sulfur 0.1%/Phosphorus 0.175%/Zinc 0.35% |