Läs mer
Smörjoljastandard 3: Ca @ 0,000; P @ 0.020; S @ 0,300; Zn @ 0,175 viktprocent i smörjolja, VHG™
Beskrivning
Smörjoljastandard 3: Ca @ 0,000; P @ 0.020; S @ 0,300; Zn @ 0,175 viktprocent i smörjolja
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Calcium/Phosphorus/Zinc/Sulfur |
| CAS | 7440-70-2, 7723-14-0, 7440-66-6, 7704-34-9 |
| Metoder | XRF |
| Analyt- eller komponentnamn | Calcium/Phosphorus/Zinc/Sulfur |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | 20 cSt Mineral Oil |
| Kvantitet | 100 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Calcium 0%/Phosphorus 0.0201%/Zinc 0.1759%/Sulfur 0.3006% |