Läs mer
Smörjoljastandard 4: Ca @ 0,500; P @ 0,030 S @ 0,150; Zn @ 0,070 viktprocent i smörjolja, VHG™
Produktkod. 17900406
Change view
Kvantitet:
100 ml
Produktkod. Kvantitet
17900406 100 ml
1 options
Produktkod. 17900406 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGLOIL4100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Smörjoljastandard 4: Ca @ 0,500; P @ 0,030 S @ 0,150; Zn @ 0,070 viktprocent i smörjolja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phosphorus/Zinc/Sulfur/Calcium
CAS 7723-14-0, 7440-66-6, 7704-34-9, 7440-70-2
Metoder XRF
Analyt- eller komponentnamn Phosphorus/Zinc/Sulfur/Calcium
Frakt skick Rumstemperatur
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris 20 cSt mineralolja
Kvantitet 100 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Phosphorus 0.03%/Zinc 0.0701%/Sulfur 0.1501%/Calcium 0.5%